Learn More
Perchlorsäurelösung, Solstice
Artikelnummer. 15644170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15644170 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15644170 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 344081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 €
    465.42 € / 1 Liter
    Sparen 44.58 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.01 M HClO4 in Essigsäure (0.01 N), zur Titration in nicht wässrigen Flüssigkeiten
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäurelösung
pH Sauer
Farbe Farblos
Namenshinweis Volumetrisch 0,01 M HClO4 in Essigsäure (0,01N) zur Titration in nicht-wässrigen Flüssigkeiten
CAS 7601-90-3
Siedepunkt 119 °C (1013 hPa)
Dichte ∽1,06 g/cu.cm bei 20 °C
Geruch Stechend
Verpackung Glasflasche
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Menge 1 l
Summenformel ClHO4
Strukturformel HClO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011325
UN-Nummer UN2920
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100,46 g/mol