Learn More
Cytiva Percoll™ Zentrifugationsmedien
Artikelnummer. 11530734 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11530734 250 mL 250 Milliliter
10607095 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530734 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17089102
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Trennung von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren (bis zu ca. 70S) unter schonenden Bedingungen, die die Lebensfähigkeit und morphologische Integrität erhalten. Cytiva™ Percoll™ Zentrifugationsmedien Percoll besteht aus kolloidalem Siliciumdioxid, das mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet ist.
  • Gradienten können entweder vorgeformt sein oder spontan während der Zentrifugation bei mittlerer Drehzahl im Winkelkopf-Rotor entstehen
  • Niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht eine Zellisolierung auf vorgeformten Gradienten innerhalb von wenigen Minuten und bei niedrigen Zentrifugalkräften (200 bis 1000 xG)
  • Isoosmotische Gradienten für ein breites Spektrum an Dichten bis 1.3 g/ml
  • Nicht toxisch, chemisch nahezu inert und nicht haftend an Membranen
  • Anpassbar an physiologische Ionenstärke und pH-Wert, kann im pH-Bereich von 5.5 bis 10.0 ohne Änderung der Eigenschaften gepuffert werden
  • Percoll ist ein Kieselsol mit nicht dialysierbarer PVC-Beschichtung, Perlendurchmesser 15-30 nm
Nur für die In-vitro-Forschung bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 mL
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellisolierung
Viskosität 15cP
Osmolalität < 25 mOsm/kg
Farbe Farblos bis hellgelb
pH 8,5 bis 9,5
Produkttyp Zentrifugationsmedien
dimDensity 1,135 g/mL
Form Flüssig