Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ Fingerhandschuhe
Artikelnummer. 11871741
Click to view available options
Größe:
6
7
8
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 11871741
Marke: Honeywell Safety Products™ 223224006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weiße Strickhandschuhe aus Polyamid mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen für Fingerfertigkeit, perfekte Passform und guten Halt bei Präzisionsarbeiten. Die Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ Fingerhandschuhe sind gestrickt für Atmungsaktivität und Komfort und bieten ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
  • Weißer, nicht pillender Strickhandschuh aus Polyamid, der für Präzisionsarbeiten geeignet ist.
  • Geeignet für den Umgang mit feinen Produkten in trockenen Umgebungen.
  • Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
  • Silikonfrei und für Lackierumgebungen geeignet.
  • Die weiße Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen bietet einen guten Halt.
  • Das eng gestrickte Material bietet Komfort, Halt, Fingerfertigkeit, Tastgefühl und verhindert das Eindringen von Schmutz.
  • Die Belüfteten Handrücken und Handfläche sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.
  • Elastisch am Handgelenk
  • Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE I Geringe Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EC-Kategorie PSA 1, EC-Zertifikatsnummer (Eigenzertifizierung)
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Beschichteter Bereich Finger
Beschreibung Messgerät 15
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Material Polyurethan, Polyamid
Produkttyp Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Luftfahrt und Versorgungsindustrie
Enthält Elastisches Bündchen am Handgelenk
Menge 10 Paar/Packung
Länge (metrisch) 23 cm