missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ Fingerhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Weißer, nicht pillender Strickhandschuh aus Polyamid, der für Präzisionsarbeiten geeignet ist.
- Geeignet für den Umgang mit feinen Produkten in trockenen Umgebungen.
- Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
- Silikonfrei und für Lackierumgebungen geeignet.
- Die weiße Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen bietet einen guten Halt.
- Das eng gestrickte Material bietet Komfort, Halt, Fingerfertigkeit, Tastgefühl und verhindert das Eindringen von Schmutz.
- Die Belüfteten Handrücken und Handfläche sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.
- Elastisch am Handgelenk
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE I Geringe Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EC-Kategorie PSA 1, EC-Zertifikatsnummer (Eigenzertifizierung) |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Beschichteter Bereich | Finger |
| Beschreibung | Messgerät 15 |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyurethan, Polyamid |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Luftfahrt und Versorgungsindustrie |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur