Learn More
Liebherr™ Perfection Hochleistungs-Laborkühlschrank mit Edelstahl-Innenraum
Artikelnummer. 30178689 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Conditionnement:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapazität (metrisch) Conditionnement
30178689 480 L 1 Stück
30178704 1091 L 1 Stück
30178688 702 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30178689 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur SRPVH6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7195.00 €
    5999.00 € / 1 Stück
    Sparen 1196.00 €
    16% Rabatt
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stehender Laborkühlschrank, der sicher, präzise und energieeffizient ist und der DIN 13277 entspricht.
  • Hochvolumen-aufrechter Laborkühlschrank, Griff nach innen
  • Temperaturbereich -2 °C bis +16 °C, ±2 K Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weiße Außenfassade, Edelstahl-Innen, ventilatorunterstützte Kühlung.
  • Kältemittel R 600a, Verbindungswert 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieeffizienz, optimiert für niedrigere Betriebskosten und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Nutzer
  • DIN 13277-konform
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit 2,4 in. Touch- und Swipe-Farbdisplay, 0,1 °C Auflösung und Passwort-Tastaturschloss bietet ebenfalls nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. einen Wartungstimer, Kalibrierungsfunktion usw.
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und Datenlogger mit USB-Anschluss, um unterschiedliche Anforderungen für vereinfachte Datenspeicherung, Temperaturregelung und Alarmmanagement zu erfüllen
  • 12-mm-Zugangsanschluss für externe Temperatursonde, +2 °C Gefrierschutzfunktion
  • Maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batteriebackup (12 H) sofort nach Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und Datenlogger mit Echtzeituhr.
  • LED-Innenbeleuchtung, Decke und volle Decke, sorgt für eine gute Sicht auf den Inhalt dieses großen Geräts
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, wendbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90° Sekunden Abstellposition
  • 60 kg Fachlast
  • Ausgestattet mit 100-mm-Rieben, mit Bremsen an beiden vorderen, um die Bewegung der Einheit zu erleichtern
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spécification
Typ Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 126,8 gal.
Kapazität (metrisch) 480 L
Temperaturbereich -2 bis +16 °C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 °K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Scharnierseite Links oder Rechts
Einschübe 4
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank
Display Hochkontrast 2,4 in. Color Touch und Wischgestenanzeige
Rollen 100 mm Durchmesser Rollen
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmer Draht-auf-Schlauch-Filter mit waschbarem Filter
Regelungsart Digitale Steuerung
Anschlüsse 1 x 12 mm Durchmesser Zugangsöffnung
Gewährleistung 2 Jahre Ersatzteile, 5 Jahre optionale erweiterte Garantie
Abtauen Automatische Heißgasabtauung
Beleuchtung LED-Deckenleuchte und raumhohe vertikale Leuchte
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Zugriffssicherheit Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung
Konnektivität Integriertes WLAN/LAN-Modul
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 4 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphasig
Energieverbrauch 172 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natürliches Kältemittel, extrem energieeffizient, Ecovadis Gold
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.