Få mere at vide
Liebherr™ Perfection Unterbau-Laborkühlschrank mit Glastür
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30464315 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (angloamerikanisch):
36 gal.
Pakningsstørrelse:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30464315 36 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 30464315 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2151.45 €
    2049.00 € / 1 Stück
    Sparen 102.45 €
    4% Rabatt
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung von temperaturempfindlichen Produkten, die Liebherr™ Der Unterbau-Laborkühlschrank mit Glastür ist komplett für Laboranwendungen ausgestattet mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Unterbau-Laborkühlschrank mit Glastür, Breite 600 mm, Bruttoinhalt 137 l
  • Temperaturbereich +3 / +16 °C, +/- 2 °C Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
  • Weißes Außengehäuse, handelsübliches, geformtes Polystyrol innen, lüftergestützte Kühlung.
  • Kältemittel R 600a, Anschlussstrom 2,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig, Energieverbrauch 187 kWh/a
  • 97 Liter Nettokapazität
  • 3 weiß beschichtete Drahtregale
  • Digitaler Controller mit 2,4-in.-Touch- und Wisch-Farbdisplay und 0,1-°C-Auflösung, Passwort-Tastaturschloss
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmhistorie mit Minimal-/Maximaltemperaturen, Dauer usw.
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Winkel° Verweilposition, antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Fachlast
Tekniske data
Typ Laborkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 36 gal.
Kapazität (metrisch) 137 L
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Glas, selbstschließend mit Sperre
No. of Doors 1
Einschübe 3 Kunststoffbeschichtete Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch-, SRTvh 1511
Display Farbanzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes Draht-auf-Rohr-System an der Rückwand
Regelungsart 2,4-in.-Farbdisplay mit Touch- und Wischfunktion in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Perfektion
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch: zeitgesteuerter Aus-Zyklus
Beleuchtung Vertikaler LED-Streifen
Überwachungsoptionen Integrierte Temperatur- und Alarmereignisprotokollierung USB Export
Konnektivität LAN/WLAN inklusive
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 60 W
Energieverbrauch 187 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 45 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.