Learn More
Liebherr™ Perfection Unterbau-Apothekenkühlschrank mit Glastür
Artikelnummer. 30464313 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schubladen:
3 Schubladen für Apothekenorganizer
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen Packungsgröße
30464313 Nicht enthalten 1 Stück
30464306 3 Schubladen für Apothekenorganizer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464313 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. HMTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00 €
    2199.00 € / 1 Stück
    Sparen 411.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für eine sichere, genaue und hocheffiziente Kühllagerung temperaturempfindlicher Apothekenprodukte, Liebherr™ Der Unterbau-Apothekenkühlschrank mit Glastür ist komplett für Apothekenanwendungen ausgestattet mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Untertisch-Glastür-Apothekenkühlschrank, DIN 13277-konform, Breite 600 mm, maximale Kapazität 137 l
  • Temperatur auf +5 °C eingestellt, weiße Außenfassade, kommerzielle geformte Polystyrol-Innenausstattung, ventilatorunterstützte Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Verbindungsleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-pH, ultraeffizient, Energieverbrauch 187 kWh/a
  • Nettokapazität von 97 Litern
  • 3 weiß beschichtete Drahtregale
  • Digitaler Controller mit 2,4 in. Touch-Swipe-Farbdisplay & und Auflösung von 0,1 °C, Passwort-Tastaturschloss
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Fortschrittliche optische Alarme und Alarmhistorie mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung mit vertikaler LED an der linken Wand
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, wendbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90-Position° , antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Fachlast
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Apothekenkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 36 gal.
Kapazität (metrisch) 137 L
Temperaturbereich 5 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Glas, selbstschließend mit Sperre
No. of Doors 1
Door Material Glas
Schubladen Nicht enthalten
Einschübe 3 Kunststoffbeschichtetes Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch-, HMFvh 1511
Display Farbanzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes Draht-auf-Rohr-System an der Rückwand
Regelungsart 2,4-in.-Farbdisplay mit Touch- und Wischfunktion in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von temperaturempfindlichen Medizinprodukten
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Perfektion im Gesundheitswesen
Gewährleistung 2 Jahre Ersatzteile, 5 Jahre optionale erweiterte Garantie
Abtauen Automatisch: zeitgesteuerter Aus-Zyklus
Beleuchtung Vertikaler LED-Streifen
Überwachungsoptionen Eingebaute Temperatur- und Alarmereignisprotokollierung, USB Export
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 50 W
Energieverbrauch 187 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 45 kg