Learn More
Liebherr™ Perfection Unterbau-Laborgefrierschrank mit Schubladen
Artikelnummer. 30464314 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
27,2 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30464314 27,2 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30464314 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 €
    2099.00 € / 1 Stück
    Sparen 396.00 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung von temperaturempfindlichen Produkten, die Liebherr™ Der Untertisch-Laborgefrierschrank ist komplett für Laboranwendungen ausgestattet mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Untertisch-Gefrierfach, Breite 600 mm, maximale Kapazität 103 l
  • Temperaturbereich -9 °C bis -35 °C, ±5 °C Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Stressfreie NoFrost Technologie: Ultra-effiziente Heißgas-Auto-Defrost-Lüfter-Kühlung
  • Weiße Außenfassade, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung
  • Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, Energieverbrauch 180 kWh/a
  • Nettokapazität von 59 Litern
  • 3 transparente Gefrierschubladen
  • Digitaler Controller mit 2,4 in. Touch- und Swipe-Farbdisplay und 0,1 °C Auflösung, Passwort-Tastenkreuz-Sperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Türschloss, wendbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • 40 kg Regalladung
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Laborgefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 27,2 gal.
Kapazität (metrisch) 103 L
Temperaturbereich -9 °C bis -35 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Reversibel, selbstschließendes, angepasstes Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Einschübe 2
Schubladen 3 transparente Gefrierschubladen
Anzahl Schubfächer 3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch, SFTvh 1501
Display Farbanzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Regelungsart 2,4-in.-Farbdisplay mit Touch- und Wischfunktion in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Anschlüsse 1 x 10 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Perfektion
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch
Überwachungsoptionen Analog, Ethernet, Liebherr SmartMonitoring
Konnektivität LAN/WLAN inklusive
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 80 W
Energieverbrauch 187 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 42 kg