Learn More
Liebherr™ Perfekter Unterbau-Laborkühlschrank
Artikelnummer. 30464312 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
35,4 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30464312 35,4 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30464312 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 €
    1939.00 € / 1 Stück
    Sparen 361.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung von temperaturempfindlichen Produkten, die Liebherr™ Der Unterbau-Laborkühlschrank ist komplett für Laboranwendungen ausgestattet mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Untertisch-Laborkühlschrank, Breite 600 mm, maximale Kapazität 134 l
  • Temperaturbereich 3 °C bis 16 °C, ±2 °C Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weißes Außengehäuse, handelsübliches, geformtes Polystyrol innen, lüftergestützte Kühlung.
  • Kältemittel R 600a, Verbindungsleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-pH, Energieverbrauch 111 kWh/a
  • Nettokapazität von 97 Litern
  • 3 weiß beschichtete Drahtregale
  • Digitaler Controller mit 2,4 in. Touch- und Swipe-Farbdisplay und 0,1 °C Auflösung, Passwort-Tastenkreuz-Sperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Türschloss, wendbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90-Position° , antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Fachlast
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Laborkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 35,4 gal.
Kapazität (metrisch) 134 L
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Glas
Einschübe 3 Kunststoffbeschichtetes Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch-, SRTvh 1501
Display Farbanzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes Draht-auf-Rohr-System an der Rückwand
Regelungsart 2,4-in.-Farbdisplay mit Touch- und Wischfunktion in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Perfektion
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch: zeitgesteuerter Aus-Zyklus
Beleuchtung Vertikaler LED-Streifen
Überwachungsoptionen Keine
Konnektivität LAN/WLAN inklusive
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 50 W
Energieverbrauch 111 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 37 kg