Learn More
Liebherr™ Perfekter Unterbau-Apothekenkühlschrank
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30464311 Alle ansehen Liebherr Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schubladen:
3 Schubladen für Apothekenorganizer
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen unitSize
30464311 Nicht enthalten 1 Stück
30464316 3 Schubladen für Apothekenorganizer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464311 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. HMTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2098.95 €
    1999.00 € / 1 Stück
    Sparen 99.95 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine sichere, genaue und hocheffiziente Kühllagerung temperaturempfindlicher Apothekenprodukte, Liebherr™ Der Unterbau-Apothekenkühlschrank ist vollständig für Apothekenanwendungen ausgestattet mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Unterbau-Apothekenkühlschrank, DIN 13277-konform, Breite 600 mm, Bruttoinhalt 134 l
  • Temperatur auf +5 °C eingestellt, weiße Außenseite, formgepresster Innenraum aus Polystyrol in Gewerbequalität, Umluftkühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussstrom 2,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig, hocheffizient, Energieverbrauch 111 kWh/a
  • 97 Liter Nettokapazität
  • 3 weiß beschichtete Drahtregale
  • Digitaler Controller mit 2,4-in.-Touch- und Wisch-Farbdisplay und 0,1-°C-Auflösung, Passwort-Tastaturschloss
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Erweiterte optische Alarme und Alarmhistorie mit Angabe von Minimal-/Maximaltemperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung vertikale LED an der linken Wand
  • Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung, wechselbare Türanschläge, selbstschließende Tür mit 90°-Öffnungswinkel° Verweilposition, antimikrobieller Hebelgriff
45 kg Fachlast
Spezifikation
Typ Apothekenkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 35,4 gal.
Kapazität (metrisch) 134 L
Temperaturbereich 5 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0,1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilität ±2 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schubladen Nicht enthalten
Einschübe 3 Kunststoffbeschichtete Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch-, HMFvh 1501
Display Farbanzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes Draht-auf-Rohr-System an der Rückwand
Regelungsart 2,4-in.-Farbdisplay mit Touch- und Wischfunktion in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von temperaturempfindlichen Medizinprodukten
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Perfektion im Gesundheitswesen
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch: zeitgesteuerter Aus-Zyklus
Beleuchtung Vertikaler LED-Streifen
Überwachungsoptionen Integrierte Temperatur- und Alarmereignisprotokollierung USB Export
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 50 W
Energieverbrauch 111 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 37 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.