Learn More
Perfluor-1,2-Dimethylcyclobutan, 97 %, 1,3-Rest-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319385 25 g 25 Gramm
11329385 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11319385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16757.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane acts as a ligand for Suzuki coupling. It is involved in the infrared multiple-photon decomposition study of its decomposition products induced by the transverse excited atmospheric pressure pulsed carbon dioxide laser (TEA CO2laser) irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan dient als Ligand bei der Suzuki-Kopplung. Es ist an der Infrarotuntersuchung zur Mehrfachphotonenzersetzung seiner Zersetzungsprodukte beteiligt, die durch Bestrahlung mit dem transversal angeregten mit atmosphärischem Druck gepulsten Kohlendioxid-Laser (TEA-CO2-Laser) induziert wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2994-71-0
Summenformel C6F12
Molekulargewicht (g/mol) 300.05
MDL-Nummer MFCD00013737
InChI-Schlüssel RBTROQHBNLSUTL-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dodecafluorodimethylcyclobutane
PubChem CID 12789874
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 1.62
Siedepunkt 45°C
Hinweise zum Prozentgehalt Rückstand des 1,3-Isomers
Brechungsindex 1.254
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
IUPAC-Name (3R,4R)-1,1,2,2,3,4-Hexafluor-3,4-bis(trifluormethyl)cyclobutan
Formelmasse 300.05
Reinheit (%) 97%