Learn More
Perfluor-1-Iodokan, TRC
Artikelnummer. 17914975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914975 5 g 5 Gramm
17902465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2865305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-62-1
Summenformel C10 F21 I
Molekulargewicht (g/mol) 645.978
Synonym Heneicosafluoro-1-iodo-decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iododecane, 1-Iodoheneicosafluorodecane, 1-Iodoperfluorodecane, Heneicosafluoro-1-iododecane, Perfluorodecyl iodide
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-10-iododecan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iododecane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Formelmasse 645.871
Reinheit (%) >95%