Learn More
Perfluor-1-Iodoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439656 50 g 50 Gramm
11429656 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20207.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-63-1
Summenformel C8F17I
Molekulargewicht (g/mol) 545.965
MDL-Nummer MFCD00001064
InChI-Schlüssel KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodooctane
Schmelzpunkt 25°C
Dichte 2.04
Siedepunkt 160°C to 161°C
Strukturformel CF3(CF2)7I
Brechungsindex 1.329
Menge 50 g
Beilstein 1717141
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 545.97
Reinheit (%) 98%