Learn More
Perfluor(2-methyl-3-pentanon), TRC
Artikelnummer. 30409455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409455 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9992351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Summenformel C6 F12 O
Menge 1 g
Synonym 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
InChI-Formel InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluor-4-(trifluormethyl)pentan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 316.04
Formelmasse 315.9758