Learn More
Perfluor(2-methyl-3-pentanon), TRC
Artikelnummer. 30418662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418662 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999235500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Summenformel C6 F12 O
Menge 500 mg
Synonym 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
InChI-Formel InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluor-4-(trifluormethyl)pentan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 316.04
Formelmasse 315.9758