Learn More
Perfluor(4-Methyl-2-Penten), [(E):(Z) 9:1], 90+ %, endl. 5-10 % Perfluor(2-Methyl-2-Penten), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313786 25 g 25 Gramm
11323786 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16836.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2070-70-4
Summenformel C6F12
Molekulargewicht (g/mol) 300.05
MDL-Nummer MFCD00153253
InChI-Schlüssel SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
SMILES FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Namenshinweis [(E):(Z) 9:1]
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält 5 bis 10 % Perfluoro(2-methyl-2-penten)
Strukturformel (CF3)2CFCF=CFCF3
Brechungsindex <1.3000
Menge 25 g
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluor-4-(trifluormethyl)pent-2-en
Formelmasse 300.05
Reinheit (%) ≥90%