Learn More
Perfluor(4-Methyl-2-Pentensäure), 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) |
| Siedepunkt | 173°C to 174°C |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5,5,5-Hexafluor-4-(trifluormethyl)pent-2-ensäure |
| Formelmasse | 276.06 |
| Reinheit (%) | 97% |