Learn More
Perfluor(decahydronaphthalin), cis und trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413837 25 g 25 Gramm
11423837 100 g 100 Gramm
11433837 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11413837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18288.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor(decahydronaphthalin) wird zur Auflösung von Gasen verwendet. Aufgrund seiner Fähigkeit zum Gastransport wird es zur Erhöhung der Sauerstoffzufuhr während der Zellkultur eingesetzt. Es dient als Inhaltsstoff in Fluosol, einem künstlichen Blutprodukt. Es wird auch zur Auflösung von Teflon verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306-94-5
Summenformel C10F18
Molekulargewicht (g/mol) 462.081
MDL-Nummer MFCD00010626
InChI-Schlüssel UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
PubChem CID 9386
ChEBI CHEBI:38848
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalen
SMILES C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(decahydronaphthalene)
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt -10°C to -7°C
Dichte 1.94
Siedepunkt 141°C to 142°C
Brechungsindex 1.3145
Menge 25 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 462.1
Reinheit (%) 95%