Learn More
Perfluor-n-Octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473338 25 g -
11453338 1 g 1 Gramm
11463338 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11473338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17741.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Perfluoroctan kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-34-6
Summenformel C8F18
Molekulargewicht (g/mol) 438.059
MDL-Nummer MFCD00042083
InChI-Schlüssel YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctane, octadecafluorooctane, n-perfluorooctane, octane, octadecafluoro, eftop ef-l 100, unii-6p60zbk0ql, n-perfluoro octane, perfluoro-n-octane, octadecafluoro-n-octane, 6p60zbk0ql
PubChem CID 9387
ChEBI CHEBI:38826
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecafluorooctan
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-n-octane
Dichte 1.73
Siedepunkt 99°C to 100°C
Brechungsindex 1.282
Menge 25 g
Beilstein 1717142
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 438.06
Reinheit (%) 98%