Learn More
Perfluor-tert.-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10063660
Marke: Thermo Scientific Acros 308390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-tert-butyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS 2378-02-1
Farbe Farblos
Dichte 1.6900g/mL
Siedepunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4HF9O
Strukturformel (CF3)3COH
MDL-Nummer MFCD00042092
Menge 1 g
Relative Dichte 1.69
Synonym perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
InChI-Schlüssel XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(Trifluormethyl)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formelmasse 236.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro-tert-butyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Perfluoro-tert-butylalcohol