Learn More
Perfluorbutansäure 13C4 50 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315672 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30315672 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15986521MW50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorobutanoic acid 13C4
CAS 1017281-29-6
Lösungsmittel oder Matrix Methanol/Water
Summenformel 13C4 H F7 O2
Menge 1 mL
Synonym 13C4-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C4, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoro-n-[13C4 ]butanoic acid, MPFBA, Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), Perfluoro-n-[13C4]butanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1
SMILES O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor(1,2,3,4-^{13}C_{4})butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 218.00898
Formelmasse 217.9999 g/mol