Learn More
Perfluordecalin, TRC
Artikelnummer. 30419941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419941 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30419941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2862402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorodecalin
CAS 306-94-5
Summenformel C10F18
Menge 2.5 g
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
InChI-Formel InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
SMILES FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalen
Molekulargewicht (g/mol) 462.08
Formelmasse 461.9713