Learn More
Perfluorododedansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorododecanoic acid |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37) |
| Formelmasse | 613.9609 |