Learn More
Perfluorhexyliodid, TRC
Artikelnummer. 30424744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424744 5 g 5 Gramm
30411549 1 g -
30419306 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-43-1
Summenformel C6F13I
Molekulargewicht (g/mol) 445.95
Synonym 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane, 1-Iodofluorohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, 6-Iodoperfluorohexane, Perfluoro-1-iodohexane, Perfluorohexyl iodide, Tridecafluoro-1-iodohexane, Tridecafluoro-6-iodohexane, Tridecafluorohexyl iodide, n-Perfluorohexyl iodide
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorohexyl Iodide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Formelmasse 445.8837