Learn More
Perfluorononan-1-oicsäure-Ammoniumsalze, TRC
Artikelnummer. 18082040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18082040 1 g 1 Gramm
18060650 500 mg 500 Milligramm
18014050 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2865551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4149-60-4
Summenformel C9 F17 O2 . H4 N
Molekulargewicht (g/mol) 481.106
Synonym Heptadecafluoro-nonanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic Acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic Acid, PFNA, Perfluorononanoic Acid, Perfluoropelargonic Acid, Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Nonanoic acid, heptadecafluoro-, ammonium, salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorononanoate, Ammonium perfluoropelargonate
IUPAC-Name Ammonium; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoronanonat.
SMILES [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9HF17O2.H3N/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26;/h(H,27,28);1H3
Formelmasse 480.9971
Reinheit (%) >95%