Learn More
Perfluornonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499060 5 g 5 Gramm
11409070 25 g 25 Gramm
11419070 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11499060 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 375-95-1 | C9HF17O2 | 464.078 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-95-1
Summenformel C9HF17O2
Molekulargewicht (g/mol) 464.078
MDL-Nummer MFCD00039605
InChI-Schlüssel UZUFPBIDKMEQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorononanoic acid, heptadecafluorononanoic acid, perfluoro-n-nonanoic acid, nonanoic acid, heptadecafluoro, perfluorononan-1-oic acid, pfna, heptadecafluoropelargonic acid, perfluornonansaeure, heptadecafluornonansaeure, heptadekafluornonansaeure
PubChem CID 67821
ChEBI CHEBI:38397
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoronansäure
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorononanoic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 218°C
Strukturformel CF3(CF2)7CO2H
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1897287
Formelmasse 464.07
Reinheit (%) 97%