Learn More
Perfluoroctansäure (50 μg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30478099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478099 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30478099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT80351X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanoic acid
CAS 335-67-1
Summenformel C8 H F15 O2
Menge 1 mL
Synonym Octanoic acid, pentadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid, A 5717, EF 201, Eftop EF 201, NSC 95114, PFOA, Pentadecafluoro-n-octanoic acid, Pentadecafluorooctanoic acid, Perfluoro-1-heptanecarboxylic acid, Perfluorocaprylic acid, Perfluoroheptanecarboxylic acid, Perfluorooctanoic acid, n-Perfluorooctanoic acid, Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-
InChI-Formel InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoroktansäure
Molekulargewicht (g/mol) 414.07
Formelmasse 413.9737
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorooctanoic acid 50 μg/mL