Learn More
Perfluortributylamin (> 80%), TRC
Artikelnummer. 30423721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423721 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30423721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2867105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorotributylamine
CAS 311-89-7
Summenformel C12 F27 N
Menge 5 g
Synonym Perfluorotributylamine, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-, 1-Butanamine','1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(nonafluorobutyl)- (9CI), Tributylamine','heptacosafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-1-butanamine, Afluid E 18, CT-solv 180, EFL 174S, Eftop EF-L 174, FC 43, FC 47, Flourinert FC 40, Fluorinert 43, Fluorinert FC 43, Fluorocarbon FC 43, Fluosol FC 43, Heptacosafluorotributylamine, Mediflor FC 43, Medifluor FC 47, NSC 3501, Oxyferol, PFTBA, Perfluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, Tri (n-butyl perfluoro), Tri(perfluorobutyl)amine, Tris(nonafluorobutyl)amine, Tris(perfluorobutyl)amine
InChI-Formel InChI=1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 671.09
Formelmasse 670.96