Learn More
Perfluorotripentylamin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058461
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11323796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16848.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-84-1
Summenformel C15F33N
Molekulargewicht (g/mol) 821.119
MDL-Nummer MFCD00042367
InChI-Schlüssel AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70
PubChem CID 67646
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluorpentyl)pentan-1-amin
SMILES C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorotripentylamine
Dichte 1.94
Siedepunkt 210°C to 220°C
Menge 25 g
Formelmasse 821.12
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch