Learn More
BRAND™ Perform™ Klassisches Konzentrat Mucasol
Product Code. 17991302 Shop All Brand Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
2 L
5 l
missing translation for 'unitSize':
2 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe missing translation for 'unitSize'
17991302 2 L 2 Liter
17971302 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 17991302 missing translation for 'mfr' BRAND™ missing translation for 'supplierNo' 44103
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für Tauch- und Ultraschallbäder.
  • Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für Tauch- und Ultraschallbäder.
  • Universalreiniger für Laborausrüstung und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall.
  • Die Gegenstände werden ohne maschinelle Hilfe in etwa 10 bis 30 Minuten gereinigt. Perform™ Das klassische Mucasol-Konzentrat ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und ätzenden Laugen, ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar.
  • Längerer Kontakt mit Zink- und nicht eloxierten Aluminiumoberflächen sollte vermieden werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color-coded Nein
Form Konzentrierte Flüssigkeit
Scent Ursprüngliche Methode
Sterilität Unsteril
Aussehen Hellgelb
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchscheinendes Gelb
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Größe 2 L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tripotassium orthophosphate