Learn More
ELAREM™ Perform-FD PLUS I GMP Grad
Artikelnummer. 30048947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30048947 100 ml 100 Milliliter
30048946 50 ml 50 Milliliter
30048945 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30048947 Lieferant ELAREM™ Lieferanten-Nr. PE30821
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
GMP-konformes, xenofreies Zellkulturpräparat für eine sichere und effiziente Zellvermehrung. Geeignet für eine Vielzahl von Zelltypen, darunter MSCs, iPSCs, NK-Zellen, dendritische Zellen und mehr. Es werden keine Antikoagulanzien hinzugefügt oder benötigt.
ELAREM™ Perform-FD PLUS GMP Grade ist ein fibrinogenarmes und gerinnungshemmendes humanes Thrombozytenlysat aus der EU. Als xenofreies und einfach anzuwendendes Zellkultur-Supplement. ELAREM™ Perform-FD PLUS unterstützt die effiziente und sichere In-vitro-Expansion verschiedener primärer Zellen und Zelllinien. ELAREM™ Perform-FD PLUS GMP Diese Qualität eignet sich für Zellkulturanwendungen, die regulatorischen Anforderungen unterliegen, aber keine Schritte zur Virusinaktivierung erfordern.
  • Dank einer einzigartigen Fibrinogen-Depletionstechnik ELAREM™ Perform-FD PLUS ist ein gerinnungshemmendes und gerinnungshemmendes humanes Thrombozytenlysat. Daher ist weder bei der Zellkultur noch bei der Herstellung die Zugabe von Antikoagulanzien erforderlich. Das macht ELAREM™ Perform-FD PLUS ist ein gebrauchsfertiges humanes Thrombozytenlysat, das vielseitig einsetzbar ist, da das Fehlen von Antikoagulanzien noch günstigere Zellwachstumsbedingungen bietet.
  • ELAREM™ Perform-FD PLUS wird unter einer ISO Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Jede Charge wird aus großen Pools von Thrombozytenkonzentraten hergestellt. Das gewährleistet Konsistenz von Charge zu Charge und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen. ELAREM™ Perform-FD PLUS wird aus Thrombozytenkonzentraten hergestellt, die von gesunden Blutspendern in zugelassenen Blutspendezentren in der EU gewonnen werden.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Menge 100 ml