Learn More
Liebherr™ Leistungs-Arbeitsplatten-Labor-Gefrierfach, statisches Kühllabor-Gefrierfach
Artikelnummer. 31932488 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
77 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31932488 77 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932488 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFCSE 801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.00 €
    742.62 € / 1 Stück
    Sparen 126.38 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als sicherer, präziser und äußerst energieeffizienter Gefrierschrank ist der Liebherr™ Arbeitsplatten-Labor-Gefrierschrank für Laboranwendungen konzipiert.
  • Abmessungen (H x B x D) 68 x 55 x 61 cm
  • Nettogewicht 32,7 kg, Gesamtgewicht 34,9 kg, Wärmeabgabe 75 kJ/h
  • Bietet ausreichend Platz für flexible Platzierung
  • Temperatureinstellung -12 °C bis -28 °C – einstellbar für verschiedene Speicheranforderungen, ±5 °C Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Energieverbrauch 91 kWh/pro Jahr – niedrige Betriebskosten, hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
  • SmartFrost – macht das Auftauen seltener
  • Zwei Regale – ermöglichen eine klare Lagerung
  • Rauschpegel 39 dB – gewährleistet einen ruhigen Betrieb im Labor
  • Mechanisches Türschloss – verhindert unbefugten Zugriff
  • Konnektivität nachgerüstbar – ermöglicht die Integration mit digitalen Überwachungssystemen
  • Natürliches Kältemittel R600a – umweltfreundlich und energieeffizient
  • Umfassende Alarmsysteme – sofortige Alarmbereitschaft im Fehlerfall, bewahrt die Probenqualität
  • Zugang für externe Sensoren – einfaches Nachrüsten für zusätzliche Temperaturregelung
  • Kann optional mit einer WLAN/LAN-Schnittstelle nachgerüstet werden
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Labor-Tiefkühlgerät
Kapazität (angloamerikanisch) 2,72 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 77 L
Temperaturbereich -12 °C bis -28 °C
Temperaturauflösung 1,0 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Fest
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Gewerbliche geformte Polystyrol
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 2
Schubladen 3 Gefrierschubladen
Anzahl Schubfächer 3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Arbeitsplatte
Display Touch-Steuerung, monochromes Display
Rollen Nein
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarme Rückwand-Draht-an-Röhre
Regelungsart Touch-Steuerung / Monochromes Display
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Enthält 3 Gefrierschubladen
Anschlüsse 1 x 10 mm Durchmesser. Zugangsport
Produktlinie Leistungs-Arbeitsplattenlabor
Abtauen Manuell
Beleuchtung LED
Verpackungsart Pappkarton
Abmessungen (T x B x H) außen 61 x 55 x 68 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 41 x 38 x 49 cm
Außentiefe (metrisch) 61 cm
Innentiefe (metrisch) 41 cm
Außenhöhe (metrisch) 68 cm
Innenhöhe (metrisch) 49 cm
Außenbreite (metrisch) 55 cm
Innenbreite (metrisch) 38 cm
Überwachungsoptionen Integrierte Alarmsysteme
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss
Datenschreiber Nein
Integrierter Data-Logger Nein
Konnektivität Nachträgliche WiFi/LAN-Schnittstelle
Stromstärke 1.3 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1
Wirkleistung 60 W
Energieverbrauch 158 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften EcoVadis Silber
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 32.7 kg
Gewicht (metrisch) 32.7 kg