Learn More
Liebherr™ Hochleistungs-Gefrierschrank mit großem Volumen für den professionellen Einsatz
Artikelnummer. 30178697 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
486 L
1096 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30178697 486 L 1 Stück
30178691 1096 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30178697 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. FFPSVG6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4303.95 €
    4099.00 € / 1 Stück
    Sparen 204.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gefrierschrank für allgemeine Anwendungen, der eine sichere, langlebige und energieeffiziente Lagerung von nicht temperaturempfindlichen Produkten ermöglicht.
  • Professioneller Gefrierschrank für allgemeine Lagerungszwecke, begehbar
  • Temperaturbereich -9 bis -26 °C, Klasse L1
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 5
  • Umluftgekühltes System mit automatischer Heißgasabtauung. Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
  • Kältemittel R 290, Anschlussstrom 4,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Türen mit 90° Ruheposition und mechanische Verriegelung, 150 mm höhenverstellbare Füße
  • 60 kg Fachlast
Spezifikation
Typ Tiefkühlgerät
Kapazität (angloamerikanisch) 128,39 gal.
Kapazität (metrisch) 486 L
Temperaturbereich -9 bis -26 °C
Temperaturauflösung 1 K
Temperatursensor NTC
Ausführung der Tür Wendeschloss, selbstschließend, passgenaues Schloss
No. of Doors 1
Scharnierseite Links oder Rechts
Schrankmaterial Chrom-Nickel-Stahl
Kammermaterial Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Rostfreier Stahl
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank
Display Hochkontrast-Monochrom-Display mit Touch-Tasten
Rollen Nein
Farbe Edelstahl
Kondensatortyp Wartungsarmer Draht-auf-Schlauch-Filter mit waschbarem Filter
Regelungsart Digitale Steuerung
Anschlüsse Keine
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatische Heißgasabtauung
Beleuchtung LED-Deckenmontage
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss mit Schlüssel
Integrierter Data-Logger Nein
Konnektivität WLAN-/Lan-Modul optional
Stromstärke 4 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphasig
Energieverbrauch 1180 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natürliches Kältemittel, energieeffizient, Ecovadis Gold
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R 290