Learn More
Liebherr™ Hochleistungs-Laborkühlschrank mit großem Volumen und Edelstahl-Innenraum
Artikelnummer. 30178701 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30178701 480 L 1 Stück
30178708 1091 L 1 Stück
30178692 702 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178701 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRPVG6501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6170.00 €
    5199.00 € / 1 Stück
    Sparen 971.00 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standkühlschrank für Laboranwendungen, der eine sichere, genaue und energieeffiziente Kühlung temperaturempfindlicher Produkte ermöglicht.
  • Hochvolumen-aufrechter Laborkühlschrank, Griff nach innen
  • Temperaturbereich -2 °C bis +16 °C, ±3 K Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weiße Außenfassade, Edelstahl-Innen, ventilatorunterstützte Kühlung.
  • Kältemittel R 290, Verbindungswert 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieeffizienz, optimiert für niedrigere Betriebskosten und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Nutzer
  • Digitaler Controller, hochsichtbares monochromes Display mit Touch-Tasten, Auflösung von 0,1 °C bietet nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. Wartungszeit, Kalibrierungsfunktion usw.
  • Konnektivität: LAN/WLAN-Schnittstelle nicht integriert, aber nachträglich als Zubehör
  • 12-mm-Zugangsanschluss für externe Temperaturmesser
  • Inhaltssicherheit: Hoch-/Niedrigtemperaturalarme und Stromausfall, wenn die Stromversorgung zurückkehrt.
  • Deckenmontierte LED-Innenbeleuchtung für eine bessere Sicht auf den Inhalt dieses großen Geräts
  • Mechanische Türverriegelungen, wendbare Scharniere, selbstschließende Türen mit 90° Sitzposition
  • 60 kg Fachlast
  • Ausgestattet mit 100-mm-Rieben, mit Bremsen an beiden vorderen, um die Bewegung der Einheit zu erleichtern
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 126,8 gal.
Kapazität (metrisch) 480 L
Temperaturbereich -2 bis +16 °C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperaturstabilität ±3 °K
Kältemittel R 290
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Scharnierseite Links oder Rechts
Einschübe 4
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank
Display Hochkontrast-Monochrom-Display mit Touch-Tasten
Rollen 100 mm Durchmesser Rollen
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmer Draht-auf-Schlauch-Filter mit waschbarem Filter
Regelungsart Digitale Steuerung
Anschlüsse 1 x 12 mm Durchmesser Zugangsöffnung
Gewährleistung 2 Jahre Ersatzteile, 5 Jahre optionale erweiterte Garantie
Abtauen Automatische Heißgasabtauung
Beleuchtung LED-Deckenmontage
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss mit Schlüssel
Konnektivität WLAN-/Lan-Modul optional
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 4 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphasig
Energieverbrauch 178 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natürliches Kältemittel, extrem energieeffizient, Ecovadis Gold