Learn More
Saint-Gobain DRUCKLUFTPUMPE PFA 10L/MIN 4 BAR .
Artikelnummer. 11975504
Change view
Click to view available options
Flussrate:
10 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11975504 10 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11975504 Lieferant Saint-Gobain Lieferanten-Nr. PFD1210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transferieren Sie mit dieser Pumpe reinste Säuren und Lösungsmittel, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ PFD1 Durchflusspumpe mit Steuerung eignet sich für das Pumpen selbst der korrosivsten konzentrierten Chemikalien (Säuren und Lösungsmittel).
  • Pneumatisch betrieben: Zwei Faltenbälge aus PTFE bewegen sich horizontal.
  • Die Pumpfrequenz ist viel niedriger als bei einer gleichwertigen Membranpumpe.
  • Alle mit der AstiPure PFD-Pumpe benetzten Komponenten werden aus hochreinem PFA und PTFE hergestellt.
  • Alle anderen Komponenten werden aus High-Tech-Materialien wie PVDF und PEEK hergestellt, so dass auch bei einem Balgausfall keine ionische Kontamination auftritt.
  • Die Pumpen werden im Reinraum montiert, mit DI-Wasser getestet, gereinigt und dann doppelt in Plastikbeutel eingeschweißt.
  • Keine Metallteile (innen oder außen)
  • Wartungsfreundlich
  • Keine rotierenden Wellen oder Einfüllstutzen, die zu Leckagen führen können.
  • Pneumatisch betrieben (trockene Luft oder Stickstoff)
  • Selbstaufbereitend
  • Geeignet für Flüssigkeitstemperaturen von 0 °C (32 °F) bis 100 °C (212 °F)
  • Kompaktes Design
Anwendungen
  • Rückführung, Abgabe und Filtration mit kontrollierten Durchflussraten und Volumina
  • Chemische Injektion und Probenahme.
  • Transfer von Chemikalien und Lösungsmitteln in Reinräumen
  • Sicherer Transfer von korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Transfer und Abgabe von Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 10 l/min
Min. Temperatur (metrisch) 0 °C
Max. Temperatur (metrisch) 100 °C
Maximaler Druck 4 bar