Learn More
Liebherr™ Leistungs-Kühlschrank für Unter-Theke-Labor, dynamischer Kühl-Laborkühlschrank
Alle ansehen Liebherr Appliances ProdukteBeschreibung
- Maße (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
- Nettogewicht 36 kg, Gesamtgewicht 38 kg, Wärmeemission 75 kJ/h
- Bietet ausreichend Platz für Laborproben und Materialien
- Temperatureinstellung +3 °C bis +16 °C – einstellbar für verschiedene Speicheranforderungen, ±3 °C Temperaturstabilität auf EN60068-3 getestet
- Energieverbrauch 91 kWh/pro Jahr – niedrige Betriebskosten, hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
- Ventilatorunterstützte Kühlung – gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Drei Regale – erleichtern die Organisation und Trennung der Proben
- Rauschpegel 39 dB – gewährleistet einen ruhigen Betrieb im Labor
- Mechanisches Türschloss – verhindert unbefugten Zugriff
- Konnektivität nachgerüstbar – ermöglicht die Integration mit digitalen Überwachungssystemen
- Natürliches Kältemittel R 600a – umweltfreundlich und energieeffizient
- +2 °C Sicherheitsgerät – regelt die Temperatur im Fehlerfall und schützt den Inhalt vor Einfrieren
- Antimikrobieller Griff – reduziert Bakterien um 99,99 % ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand
- Max. Temperaturerfassung – protokolliert automatisch Temperaturabweichungen für einen schnellen Überblick
- Umfassende Alarmsysteme – sofortige Alarmbereitschaft im Fehlerfall, bewahrt die Probenqualität
- Zugangsanschluss für externe Sensoren – einfache Nachrüstung für zusätzliche Temperaturregelung
- Selbstschließende Tür – schließt sich automatisch unter 90 Grad° und hält die Gerätetemperatur stabil
- Kann optional mit einer WLAN/LAN-Schnittstelle nachgerüstet werden
- Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Laborkühlschrank |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,34 ft.3 |
| Kapazität (metrisch) | 123 L |
| Temperaturbereich | 3 bis 16 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperaturstabilität | ±3 K |
| Kältemittel | R 600a |
| Ausführung der Tür | Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss |
| No. of Doors | 1 |
| Mehr anzeigen |