Learn More
Liebherr™ Leistungs-Kühlschrank unter der Arbeitsfläche, Dynamische Kühlung gewerblicher Kühlschrank
Artikelnummer. 31932483 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
124 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31932483 124 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932483 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. FRTVG 1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1019.00 €
    870.81 € / 1 Stück
    Sparen 148.19 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicher, langlebig und ultra energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte – der Liebherr™ professionelle Arbeitsschrank ist DIN EN 16825:2015-konform für allgemeine Anwendungen.
  • Bietet ausreichend Platz für alltägliche Aufbewahrung
  • Maße (H x B x D) 85,2 x 60 x 64,8 cm
  • Nettogewicht 37,3 kg, Wärmeemission 190 kJ/h
  • Unterarbeitsplatte – die Arbeitsplatte kann als Arbeitsfläche verwendet oder entfernt werden, um sie unter bestehende Oberflächen zu integrieren
  • Energieeffizienzklasse A+, 219 kWh/a – für niedrige Betriebskosten
  • Lärmpegel 45 dB – sorgt für ruhigen Betrieb für bessere Arbeitsbedingungen
  • Temperatureinstellung +1 °C bis +15 °C – flexible Temperaturanpassung für verschiedene Speicheranforderungen
  • Feuchtigkeitskontrolle – Feuchtigkeitsanpassung für ideale Lagerbedingungen: Produkte bleiben länger frisch
  • Ventilatorunterstützte Kühlung – für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnellere Wiederherstellung nach Türöffnungen
  • Natürliches Kältemittel R600 a – umweltfreundlich und energieeffizient
  • Drei Regale – erleichtern die Organisation und Trennung der Inhalte
  • Selbstschließende Tür – Wohnposition zur Inhaltshandhabung, schließt sich automatisch unter 90 Grad° und hält die Gerätetemperatur stabil
  • Nahtloses Innenfutter – keine Schmutzfallen, für perfekte Hygiene
  • Mechanisches Türschloss – verhindert unbefugten Zugriff
  • Konnektivität nachträglich – ermöglicht die Integration mit externer digitaler Überwachung
Spezifikation
Typ Professioneller Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 4,38 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 124 L
Temperaturbereich 1 bis 15 °C
Temperaturauflösung 1.0 °C
Temperatursensor NTC
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts
Schubladen Nein
Anzahl Schubfächer 0
Einschübe 3 Einstellbar, Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Innen Gewerbliche geformte Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Untertisch
Display Touch-Steuerung, monochromes Display in der Tür
Rollen Optional
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarme Rückwand-Draht-an-Röhre
Regelungsart Touch-Steuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von nicht temperaturabhängigen Produkten
Anschlüsse Nein
Produktlinie Performance Under Counter Professional
Abtauen Zeitlich eingestellter Off-Cycle
Beleuchtung Nein
Überwachungsoptionen Integrierte Alarmsysteme
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss
Datenausgabe Nein
Konnektivität Nachträgliche WiFi/LAN-Schnittstelle
Kompressor FCKW-frei
Abmessungen (T x B x H) außen 64.8 x 60 x 85.2 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 43 x 45 x 64 cm
Außentiefe (metrisch) 64.8 cm
Innentiefe (metrisch) 43 cm
Außenhöhe (metrisch) 85.2 cm
Innenhöhe (metrisch) 64 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 45 cm
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1
Wirkleistung 50 W
Energieverbrauch 219 kWh/a
Versandgewicht (metrisch) 39 kg
Gewicht (metrisch) 37.3 kg