Learn More
Liebherr™ Performance Unterbau Labor ATEX-Kühlschrank
Artikelnummer. 30464309 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
35,4 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30464309 35,4 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30464309 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRTFG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 €
    1649.00 € / 1 Stück
    Sparen 116.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sichere, präzise und äußerst energieeffiziente, Kühlschranklagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum, der Liebherr™ ATEX Unterbau-Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
  • Funkenfreier Untertisch-Laborkühlschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, Breite 600 mm, maximale Kapazität 134 l
  • Temperaturbereich 3 °C bis 16 °C, ±3 °C Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weiße Außenfassade, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung, ventilatorunterstützte Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Verbindungsleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-pH, Energieverbrauch 156 kWh/a
  • Nettokapazität von 98 Litern
  • 3 Glasregale
  • ATEX-zertifiziertes, funkenfreies Interieur
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Türschloss, wendbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • 40 kg Regalladung
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ ATEX Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 35,4 gal.
Kapazität (metrisch) 134 L
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Temperaturauflösung Display 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±3 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weißer pulverbeschichteter Stahl
Einschübe 3 Glas
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Gewerblich geformte Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, ATEX Zertifiziert, DIN 13277
Modell Untertisch-, SRTfg 1501
Display Monochrome Präsentation in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarme Rückwand-Draht-an-Röhre
Regelungsart Touch-Steuerung / digitales Display in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funkenfreie Lagerung von Labor-Kühlschrank
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch: zeitlich außerhalb des Zyklus eingestellt
Beleuchtung LED
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WiFi-Modul optional
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphase
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 156 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 40 kg