Learn More
Liebherr™ Leistungsfähiger Unterbau-Laborkühlschrank
Artikelnummer. 30464317 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
35,4 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
30464317 35,4 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 30464317 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRTVG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 €
    1599.00 € / 1 Stück
    Sparen 301.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sichere, präzise und hocheffiziente Kühlaufbewahrung, die Liebherr™ Der Untertisch-Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Untertisch-Laborkühlschrank für allgemeine Aufbewahrung, Breite 600 mm, maximale Kapazität 134 l
  • Temperaturbereich 3 °C bis 16 °C, ±3 °C Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • Weiße Außenfassade, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung, ventilatorunterstützte Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Verbindungsleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-pH, Energieverbrauch 156 kWh/a
  • 97 l Nettokapazität
  • 3 weiß beschichtete Drahtregale
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Türschloss, wendbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Fachlast
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Spezifikation
Typ Laborkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 35,4 gal.
Kapazität (metrisch) 134 L
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±3 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Glas
Einschübe 3 Kunststoffbeschichtetes Gitter
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch-, SRTvg 1501
Display Monochrome Anzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes Draht-auf-Rohr-System an der Rückwand
Regelungsart Berührungssteuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrungsmöglichkeiten für Allzweck-Laborkühlschränke
Anschlüsse 1 x 12 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch: zeitgesteuerter Aus-Zyklus
Beleuchtung LED-Deckenleuchte
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WLAN-Modul optional
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 156 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Versandgewicht (metrisch) 39 kg