Learn More
Perhexiline maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16421108 5 mg
16418698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1334A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Perhexiline maleate is a potent carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT 1) inhibitor with IC50s of 77 and 148 μM for rat heart and liver CPT 1, respectively.
Perhexiline maleate is a potent carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT 1) inhibitor with IC50s of 77 and 148 μM for rat heart and liver CPT 1, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perhexiline maleate
CAS 6724-53-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H39NO4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 20 mg/mL (50.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (9.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.C1(CC(C2CCCCC2)C3CCCCC3)NCCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 393.56
Formelmasse 393.56
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death