Learn More
Perhydrocyclobuta[c]furan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10384412 250 mg 250 Milligramm
10202922 1 g 1 Gramm
10597634 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384412 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB13668CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 4462-96-8
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
InChI-Schlüssel NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
IUPAC-Name 3-Oxabicyclo[3.2.0]Heptan-2,4-Dion
SMILES C1CC2C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%