missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perilipin-2/ADFP Antibody (rADFP/1493), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18610129 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18610129 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18610129

Marke: Novus Biologicals NBP308453PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Perilipin-2/ADFP Monoclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Perilipin-2/ADFP
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rADFP/1493
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 249-376) of human Perilipin-2/ADFP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99541)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 123
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.