Learn More
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606145 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18606145 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606145 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16 €
    406.35 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 54.81 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Gen-ID (Entrez) 5346
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus