Learn More
Periodsäure, 34 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479596 100g 100 Gramm
11489596 500g 500 Gramm
11499596 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20172.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodic acid
Konzentration 34 % w/w wässrige Lösung
Menge 100g
UN-Nummer UN3098
Merck Index 14,7171
Formelmasse 227.94