Learn More
Periodsäure, ACS-Reagenz, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15635150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15635150 25 g Glasflasche 25 Gramm
15625150 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 37581025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoperiodsäure, Periodsäure, Tetrahydroxy-Iodsäure, Säure, periodisch, Paraperiodsäure, Pentahydroxy-l5-Iodanoxid, Pentahydroxidooxidoiod, Hexanedio5-Säure, Periodsäure, Cryst, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Aussehen Pulver oder Kristalle
Chemischer Name oder Material Periodsäure
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 122 °C
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
UN-Nummer UN3085
Formelmasse 227.94 mol
Reinheit (%) 99 %