Learn More
Periodsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438220 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11438220 25 g
11448220 100 g
11458220 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438220 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210259525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Zellfärbung verwendet. Periodsäure, MP Biomedicals Färbt das Zytoplasma von Zellen, die im tubulären Muster, im Schleim und auf der apikalen Oberfläche verschiedener Lumina und Glykoproteine auf SDS-PAGE-Gelen vorkommen. Diese Verbindung kann in Oxidationsreaktionen verwendet werden.
  • Periodsäure kann in Oxidationsreaktionen eingesetzt werden, bei denen Sulfide in Sulfone umgewandelt werden, katalysiert durch Chrom(VI)-oxid, sowie in Oxidationsreaktionen, bei denen Alkohole in Aldehyde und Ketone umgewandelt werden.
  • Periodsäure kann auch mit der 1,2-Glykolbindung von Kohlenhydraten reagieren und in Gewebeschnitten Aldehyde bilden, die mit Schiffschen Basen angefärbt werden können, wodurch die Anfärbung dieser Gewebe ermöglicht wird.
  • Des Weiteren zeigen Studien, dass Perjodsäure bei der Anfärbung von Krebszellen in soliden Nestern nicht wirksam ist; diese lassen sich mit Grimelius besser anfärben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-Name Tetrahydroxy-Iodsäure
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 122°C (Lit.)
Siedepunkt 135°C (literature)
Menge 25 g
Physikalische Form Gelbliches kristallines Pulver
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water (100mg/mL), alcohol, nitric acid; slightly soluble in ether.
Formelmasse 227.94
Reinheit (%) ≥99%