missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Periostin/OSF-2 Antibody (CL12090) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21207JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Periostin/OSF-2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q15063, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix | |
| 10631 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL12090 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur