Learn More
Peripheral Node Addressin Antibody (MECA-79R) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7163490 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
0.5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18052626 0.1 mg 0.10 Milligramm
18260068 0.5 mg 0.50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18052626
Marke: Novus Biologicals NBP278792SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody has been used in 19 publications
Peripheral Node Addressin Monoclonal specifically detects Peripheral Node Addressin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Peripheral Node Addressin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon MECA-79R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 31278331), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, In vivo assay reported in scientific literature (PMID 30277476)
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias MECA-79, Peripheral Node Addressin, PNAd
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse lymph node stromal cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG1