Få mere at vide
Peripherin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
Brand:  Novus Biologicals NB300-137
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18747133
  • 553.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Peripherin Polyclonal specifically detects Peripherin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
57 kDa
Human, Mouse, Pig, Bovine
Supplied as serum with 5mM Sodium Azide
Unpurified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only