Learn More
Sartorius Peristaltikpumpenantrieb
Artikelnummer. 30178712 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,002 bis 3000 ml/min
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
30178712 0,002 bis 3000 ml/min 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30178712 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VFAPD00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5285.00 €
    4356.35 € / 1 Bögen
    Sparen 928.65 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Peristaltischer Pumpenantrieb zur Verarbeitung von Proben mit Vivaflow TFF-Kassetten und Sartobind Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie. Entwickelt für Ultrafiltration, Diafiltration und Reinigung.
  • Werkzeuglose Montage des Pumpenkopfes, intuitive Einstellung der Schlauchbefestigung und einfaches Beladen.
  • Die digitale Steuerung mit optionalem Ferneingang ermöglicht einen gleichmäßigen, sofort umkehrbaren Arbeitsablauf.
  • Um sicherzustellen, dass sowohl die Probe als auch die Pumpe sauber bleiben, wird die Prozessflüssigkeit auf die Schläuche beschränkt.
  • Einfache Reinigung durch Abwischen und abwaschbare Pumpenköpfe, die nur gelegentlich geschmiert werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Regelungsart Digital
Displaytyp LCD
Schutzart Gehäuse IP31
Flussrate 0,002 bis 3000 ml/min
Maximaler Druck 2 bar
Motor Speed 300 bis 400 U/min
Umkehrbar Ja
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Material Polycarbonate
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 230 x 170 x 132 mm
Spannung 115/230 V
Typ TFF cassette
Volumen (metrisch) 0.5 L